2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 164 DKK
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formel: C₃H₂N₄
Smeltepunkt: 187…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505654
CAS-nummer: 3641-10-9