4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 DKK
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin 97+%
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Smeltepunkt: 218…220 °C
Flammepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006041
CAS-nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2