4-Chlor-1-naphthol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 985 DKK
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chlor-1-naphthol
4-Chlor-1-naphthol
Formel: ClC₁₀H₆OH
Smeltepunkt: 120…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003974
CAS-nummer: 604-44-4
EINECS: 210-068-5