3,5-Dimethoxybenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11308-100G OR11308-25G
APOSOR11308-100GEA 495 DKK
APOSOR11308-100G APOSOR11308-25G
3,5-Dimethoxybenzylalkohol 98%
3,5-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Kogepunkt: 183…186 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 46…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004641
CAS-nummer: 705-76-0
EINECS: 211-888-6