(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 1020 DKK
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Kogepunkt: 120 °C/0,4mmHg
Smeltepunkt: 46…49 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075226
CAS-nummer: 21543-49-7