2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 360 DKK
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00125366
CAS-nummer: 70258-18-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II