3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 164 DKK
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321368
CAS-nummer: 877-88-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II