2,3,5-Triiodbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 2040 DKK
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodbenzoesyre 98%
2,3,5-Triiodbenzoesyre
Formel: C₇H₃I₃O₂
Smeltepunkt: 220…229 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002420
CAS-nummer: 88-82-4
EINECS: 201-859-6