3',5'-Dimethoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 284 DKK
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenon 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 290…291 °C
Smeltepunkt: 33…41 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008739
CAS-nummer: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3