2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR11291-100G OR11291-500G
APOSOR11291-100GEA 0 DKK
APOSOR11291-100G APOSOR11291-500G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 95%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006094
CAS-nummer: 56-09-7