ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 164 DKK
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664326
CAS-nummer: 2491-37-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III