5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 1950 DKK
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₈BrClO₂
Smeltepunkt: 104…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682999
CAS-nummer: 332104-54-8