3,5-Diacetoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11278-1G OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-1GEA 164 DKK
APOSOR11278-1G APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₆
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017591
CAS-nummer: 35354-29-1