2,6-Xylidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 654 DKK
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidin
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 214 °C/739mmHg
Smeltepunkt: 44540 °C
Massefylde: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007747
CAS-nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II