2'-Methylacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 251 DKK
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenon
2'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 214 °C
Massefylde: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008734
CAS-nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5