2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11269-1G OR11269-5G OR11269-25G
APOSOR11269-1GEA 273 DKK
APOSOR11269-1G APOSOR11269-5G APOSOR11269-25G
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO
Kogepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038955
CAS-nummer: 51012-65-8