ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 1330 DKK
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01727570
CAS-nummer: 2491-36-3
UN nummer: 3263
ADR: 8,II