Pyrogallol 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3-Trihydroxybenzen
OR11265-100G OR11265-1KG OR11265-500G
APOSOR11265-100GEA 164 DKK
APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG APOSOR11265-500G
Pyrogallol 98+%
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Kogepunkt: 309 °C
Smeltepunkt: 131…135 °C
Massefylde: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002192
CAS-nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
Merck Index: 13,08090