2,6-Dichlorpurin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11256-25G OR11256-100G
APOSOR11256-25GEA 237 DKK
APOSOR11256-25G APOSOR11256-100G
2,6-Dichlorpurin
2,6-Dichloropurine
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077725
CAS-nummer: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6