2,3-Dimethoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11253-5G OR11253-10G
APOSOR11253-5GEA 164 DKK
APOSOR11253-5G APOSOR11253-10G
2,3-Dimethoxyphenylboronsyre
2,3-Dimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 67…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683112
CAS-nummer: 40972-86-9