Bis(4-methoxyphenyl)disulfid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 164 DKK
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid
Formel: C₁₄H₁₄O₂S₂
Kogepunkt: 200 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041358
CAS-nummer: 5335-87-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III