2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 175 DKK
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Smeltepunkt: 155 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181083
CAS-nummer: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III