4-Nitrophenyl chlorformat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 545 DKK
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrophenyl chlorformat
4-Nitrophenyl chlorformat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekylvægt: 201.57 g/mol
Kogepunkt: 159…162 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007321
CAS-nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II