3-Nitrobenzensulfonylchlorid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 933 DKK
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzensulfonylchlorid 96%
3-Nitrobenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007435
CAS-nummer: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II