4-Methyl-3-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 382 DKK
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Methyl-3-nitroanisol
4-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Kogepunkt: 266…267 °C
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007173
CAS-nummer: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0