3-Methyl-2-nitroanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 240 DKK
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Methyl-2-nitroanisol 97%
3-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Kogepunkt: 170 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007179
CAS-nummer: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8