6-Nitro-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 327 DKK
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 93…96 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007744
CAS-nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III