6-Nitro-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR11212-100G
OR11212-10G
OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA
327
DKK
APOSOR11212-100G
APOSOR11212-10G
APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Smeltepunkt: 93…96 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007744 CAS-nummer: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 UN nummer: 2660 ADR: 6.1,III |