3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 502 DKK
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formel: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 239…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180547
CAS-nummer: 56187-37-2