2-Methoxybenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
OR11202-100G OR11202-500G
APOSOR11202-100GEA 622 DKK
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G
2-Methoxybenzonitril 97%
2-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 256 °C
Massefylde: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001783
CAS-nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III