(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 3930 DKK
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formel: C₄H₇I
Kogepunkt: 53…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410734
CAS-nummer: 33574-02-6