3,5-Dimethylbenzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111592-1G OR111592-5G
APOSOR111592-1GEA 654 DKK
APOSOR111592-1G APOSOR111592-5G
3,5-Dimethylbenzhydrazide
3,5-Dimethylbenzhydrazide
Formel: C₉H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01993717
CAS-nummer: 27389-49-7