2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11157-25G OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA 436 DKK
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinon
Formel: C₆H₄O₄
Smeltepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001598
CAS-nummer: 615-94-1