Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 295 DKK
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16661134
CAS-nummer: 458543-81-2