2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11155-1G OR11155-250MG
APOSOR11155-1GEA 366 DKK
APOSOR11155-1G APOSOR11155-250MG
2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
Formel: C₉H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270819
CAS-nummer: 39267-05-5