2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111505-100MG OR111505-1G OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA 164 DKK
APOSOR111505-100MG APOSOR111505-1G APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
Molekylvægt: 237.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17012354
CAS-nummer: 62012-54-8