5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 382 DKK
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 205…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211325
CAS-nummer: 6478-73-5