6-Bromo-7-methylquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111498-1G OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA 7090 DKK
APOSOR111498-1G APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molekylvægt: 223.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16987756
CAS-nummer: 646504-80-5