5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111480-1G OR111480-5G
APOSOR111480-1GEA 0 DKK
APOSOR111480-1G APOSOR111480-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Formel: C₆H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159774
CAS-nummer: 53051-97-1