6-Chloroquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 164 DKK
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
Molekylvægt: 164.5917 g/mol
Kogepunkt: 117…119 °C
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047594
CAS-nummer: 5448-43-1