(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111431-1G OR111431-250MG
APOSOR111431-1GEA 1550 DKK
APOSOR111431-1G APOSOR111431-250MG
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840279
CAS-nummer: 1217061-44-3