3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111421-1G OR111421-250MG OR111421-500MG
APOSOR111421-1GEA 4200 DKK
APOSOR111421-1G APOSOR111421-250MG APOSOR111421-500MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26099141
CAS-nummer: 590409-14-6