3,3-Dimethyl-1-butyn
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 2130 DKK
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyn
3,3-Dimethyl-1-butyn
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 37…38 °C
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008852
CAS-nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II