3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR111400-10G
OR111400-5G
OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA
665
DKK
APOSOR111400-10G
APOSOR111400-5G
APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01871297 CAS-nummer: 117391-48-7 |