4-Brom-2-nitrotoluen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 382 DKK
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Brom-2-nitrotoluen 96%
4-Brom-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 130 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 45…48 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041243
CAS-nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3