4-Methylindol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-1H-indole
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 164 DKK
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindol 96%
4-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 267 °C
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005668
CAS-nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5