4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 589 DKK
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formel: C₈H₁₁ClN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664697
CAS-nummer: 339016-18-1