6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 164 DKK
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₆ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08704709
CAS-nummer: 14714-22-8