1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 1490 DKK
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formel: C₁₉H₂₂O
Molekylvægt: 266.39 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00428365
CAS-nummer: 59662-38-3