1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1-Bis(chloromethyl)-2,2-dibromocyclopropane
OR11129-10G OR11129-5G
APOSOR11129-10GEA 469 DKK
APOSOR11129-10G APOSOR11129-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Formel: C₅H₆Br₂Cl₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101445
CAS-nummer: 98577-44-7